Få mere at vide
Applied Biosystems™ AutoLys M rørtang
Artikelnummer. 15970503 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15970503 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15970503 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A38261
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Centrifugering af rørene i et AutoLys M rørstativ er påkrævet ved behandling af FFPE-prøver ved hjælp af MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra Kit.
Centrifugering af rørene i et AutoLys M rørstativ er påkrævet ved behandling af FFPE-prøver ved hjælp af MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra Kit. Det ydre rør vil indeholde lysatet, der behandles yderligere for at genvinde nukleinsyrerne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) AutoLys TubeLifter System
Mængde 1 stk.