Få mere at vide
Applied Biosystems™ AutoLys M rørlås
Artikelnummer. 15980493 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15980493 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15980493 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A37954
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Dette er et ekstra låselåg til brug med AutoLys M Tube-systemet.
Bemærk, at der medfølger to låselåg ved køb af AutoLys M TubeLifter. Låselåget er påkrævet for at forhindre det indre rør i AutoLys M-røret i at glide ind i det ydre rør under centrifugering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) AutoLys TubeLifter System
Mængde 1 stk.