Få mere at vide
WLD Tec™ Autoloop Pro
Artikelnummer. 10744447
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Fuego SCS-serien
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
10744447 Fuego SCS-serien
1 options
Artikelnummer. 10744447 Leverandør WLD Tec™ Leverandørnr. 8.000.400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13424.59 DKK
    9686.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 3737.88 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Autoloop Pro - Fuldautomatisk karrusel til flammesterilisering af inokulationsløkker.
  • Inokulationsløkkekarrusellen Autoloop Pro, som er velegnet til op til 4 inokulationsløkker, er udviklet til at overholde gældende krav i mikrobiologiske, cellebiologiske og bioteknologiske laboratorier.
  • Moderne design: Det stabile hus giver komfortabel og nem adgang til inokulationsløkker. Afmonteringspositioner på begge sider gør karrusellen lige velegnet til højre- og venstrehåndede.
  • Sparer energi, tid og omkostninger: Præcis flammesteriliseringstid forlænger inokulationsløjfernes levetid og reducerer gasforbruget. Kontinuerlig arbejde under flamme- og afkølingsfaserne af podningssløjferne sparer op til 70% tid og gør det muligt at arbejde effektivt.
  • Mere komfort: Hold alle funktioner overskue med det fuldt grafiske display. Den grafiske menustyring gør det nemt at vælge alle funktioner hurtigt. Flamme- og afkølingstiden kan justeres til den anden. Under flammesteriliseringen viser displayet den resterende flammetid. Autoloop PRO roterer og styrer flammen automatisk. Når flammen er afsluttet, viser displayet den resterende afkølingstid og fjernelsespositionerne for kølige inokulationsløkker. Alle de ophængte inokulationsløkker kan flammes efter behov i en hel rotation af karrusellen.
  • Til yderligere flammesterilisering (f.eks. af flaskehalse eller reagensglas) kan en fodpedal aktiveres under den automatiske drift. Til dette formål drejer Autoloop PRO inokulationsløkken ud af flammepositionen og muliggør yderligere flammesterilisering.
  • Mere sikkerhed: Den næsten vinkelrette position af inokulationsløkkeholderen beskytter selv holderens møtrik mod mulig forurening. Derudover overvåger en intelligent sensor i Autoloop PRO sikker sterilisering.
  • Robust: Fremstillet udelukkende af rustfrit stål, anodiseret aluminium og et display, beskyttet af varmebestandigt glas, kan Autoloop PRO modstå ekstreme laboratorieforhold.
  • Less is more: Det lave gasforbrug og de store tidsbesparelser sætter nye standarder for laboratoriet.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Fuego SCS-serien
Vægt (metrisk) 1200 g
Materiale Rustfrit stål og aluminium