Få mere at vide
PEPperCHIP™ Autoimmun epitop mikroarray
Artikelnummer. 16347778
Skift visning
Antal: 1 Slide
Artikelnummer.
16347778 Antal: 1 Slide
1 options
Artikelnummer. 16347778 Leverandør PEPperCHIP™ Leverandørnr. SPC.042.001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Autoimmun Epitope Microarray med 4287 epitopspecifikke peptider trykt i to eksemplarer. Mikroarrayet kan bruges til epitopkortlægning, serumscreening eller biomarkøropdagelse.
  • Microarray indhold: 4287 B-celleepitoper i Immune Epitope Database forbundet med autoimmune sygdomme, herunder 286 citrullinerede peptider samt de tilsvarende argininvarianter
  • Databaseepitoplængder: 3 til 51 aa
  • Peptidlængder: 3 til 17 aa afhængig af epitoplængden; længere epitoper blev translateret til overlappende 17 aa-peptider
  • Antal peptider: 4287 trykt i to eksemplarer og HA, polio og c-Myc kontrolpeptider
Tekniske data
Belægning PEGMA/PMMA
Oversigt 1 array kopi pr. microarray
Mængde 1 Slide
Metode til vedhæftning Kombinatorisk peptidsyntese ved aminosyrelaserprint
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015
Farve Klarhed
Regulatorisk status RUO
Stregkode Individuel stregkode for hvert mikroarray
Materiale Mikroskopisk glas
Type High-density Peptide Microarray
Til brug med (applikation) Antistofvalidering, epitopkortlægning, serumscreening, biomarkøropdagelse
Sterilitet Ikke steril
Dimensioner (LxB) 75.4 x 25 mm