Få mere at vide
JP Selecta™ Micro 8 Desktop Autoklav
Artikelnummer. 12128670
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
8 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
12128670 8 l
1 options
Artikelnummer. 12128670 Leverandør JP Selecta™ Leverandørnr. 4001745
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Økonomisk, semiautomatisk, stationær autoklav. JP Selecta™ Micro 8 Desktop Autoclave er konstrueret med et AISI 304 rustfrit stål eksternt kabinet og top.
  • AISI 304 rustfrit stål eksternt kabinet og top.
  • Rustfrit stålkammer og let åbneligt låg.
  • INCOLOY er et specielt rustfrit stålvarmeelement for lang levetid, lav korrosion og høj temperaturbestandighed.
  • Manuel luftudrensning ved start.
  • Sikkerhedsanordning for at forhindre lågåbning.
  • Starter hovedkontakten.
Tekniske data
Dybde (metrisk) Udvendig 380 mm
Kapacitet (metrisk) 8 l
Højde (metrisk) Udvendig 150 mm
Produkttype Autoklavering
Vægt (metrisk) 13 kg
Nettovægt (metrisk) 13 kg
Mængde 1 hv.
Watt 1000 w
Bredde (metrisk) Udvendig 380 mm