Få mere at vide
JP Selecta™ MED 20 Vertikal Autoklav
Artikelnummer. 11976019
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11976019 20 l
1 options
Artikelnummer. 11976019 Leverandør JP Selecta™ Leverandørnr. 4001757
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Bruges til sterilisering. JP Selecta™ MED 20 Vertical Autoclave har et udvendigt hylster og top i rustfrit stål.
  • Fremstillet af AISI 304 rustfrit stål
  • Rustfrit stålkammer og låg, med nem åbning
  • Incoloy specielt rustfrit stålvarmeelement, som giver lang levetid, lav korrosion og modstandsdygtighed mod høje temperaturer
  • Automatisk atmosfærisk udrensning
  • Sikkerhedsanordning for at forhindre lågåbning
  • Start af hovedkontakt
  • Bagdel: Strømkilde, to sikringsholdere, sikkerhedstermostat
  • Sidedel: Afløbsudløb, damp- og afløbsselektiv ventil
Tekniske data
Dybde (metrisk) Udvendig 380 mm
Kapacitet (metrisk) 20 l
Højde (metrisk) Udvendig 410 mm
Model- MED 20
Produkttype Autoklave, lodret
Temperatur (metrisk) 121 °C til 134 °C
Vægt (metrisk) 41 kg
Elektriske krav 2500 w
Nettovægt (metrisk) 41 kg
Mængde 1 hv.
Watt 2500 w
Bredde (metrisk) Udvendig 380 mm