Få mere at vide
Kartell Autoklav-steriliseringstape
Artikelnummer. 31906273
Artikelnummer. 31906273 Leverandør Kartell Leverandørnr. 01052/1
På lager
Fremstillet af meget konformt, imprægneret semi-kreppepapir, trykt med blyfri indikatorblæk
  • Blyfri, papirbaseret klæbetape med dampprocesindikatorblæk, specielt designet til at forsegle emballage til brug i dampsteriliseringsprocesser.
  • Tapen har en mættet, semi-creped papirbagside og er belagt med et klæbrigt, tørt naturgummi- og harpiksbaseret klæbemiddel.
  • Det giver stærk vedhæftning til en bred vifte af overflader, herunder tekstiler, metaller, plast, ikke-vævede materialer og papir.
  • Dens fremragende tilpasningsevne muliggør ubesværet manuel påføring.
  • Denne indikator er kun til procesovervågning og er ikke beregnet til validering af sterilisering.
  • Indikatorstriberne skifter fra lys til mørk farve som bevis på eksponering for en mættet dampsteriliseringscyklus.
  • Formuleret med blyfri indikatorblæk og designet til sikker håndtering.
  • Giver høj klæbekraft, modstandsdygtighed over for høje temperaturer og en fremragende fugtbarriere.
  • Bevarer en stærk binding gennem hele steriliseringsprocessen, samtidig med at den sikrer ren fjernelse efter brug.
  • Dampcyklusser 121 °C - 10 min eller 134 °C - 2 min
  • Dampcyklusser 134 °C - 2 min
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance UNI En ISO 11140 - 1:2015 For dele til Type 1 e1
Klæbende type Trykfølsom
Belægning Gummi, syntetiske harpikser
Farve Hvid
Format Bånd
Materiale Kreppepapir
Print teknologi Ingen
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Forseglingsemballage til brug i dampsteriliseringsprocesser
Latex fri Nej
Temperaturområde (metrisk) 121 °C til 134 °C
garanti 30 måneder
Længde (engelsk) 0,74 tommer
Bredde (engelsk) 1,96 tommer