Få mere at vide
GA International Autoclave-Resistant Labels for Laser Printers
Dimensioner (LxB):
210,1 x 297,2 mm
31,5 x 13 mm
45 x 22,3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 16
Pakke med 2016
Pakke med 896
Beskrivelse
- Strong permanent adhesive ensures labels adhere to glass, metal, and plastic surfaces
- Designed for use in steam autoclaves and dry heat ovens
- Compatible with all major brands of desktop laser printers
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Klæbende type | Permanent |
| Slutte | Matte |
| Format | Sheet |
| Materiale | Thermoplastic Film |
| Print teknologi | Laser |
| Produkttype | Label |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Etiketter pr. ark | 126/Sheet |
| nr. pr. pakke | 16/Pk. |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.