Få mere at vide
GA International Autoclave-Resistant Labels for Laser Printers
Artikelnummer. 17854226
Encompass_Preferred
Skift visning
Dimensioner (L x B):
210,1 x 297,2 mm
31,5 x 13 mm
45 x 22,3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 16
Pakke med 2016
Pakke med 896
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
17854226 210,1 x 297,2 mm Pakke med 16
17844706 31,5 x 13 mm Pakke med 2016
17834616 45 x 22,3 mm Pakke med 896
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17854226 Leverandør GA International Leverandørnr. A4ALT28WH
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Permanent laser printable labels, ideal for glassware, metal, and plastic surfaces, such as blister packs and containers intended for use in steam autoclaves and ovens.
  • Strong permanent adhesive ensures labels adhere to glass, metal, and plastic surfaces
  • Designed for use in steam autoclaves and dry heat ovens
  • Compatible with all major brands of desktop laser printers
Tekniske data
Klæbende type Permanent
Farve White
Slutte Matte
Format Sheet
Materiale Thermoplastic Film
Print teknologi Laser
Produkttype Label
Sterilitet Non-sterile
Etiketter pr. ark 1/Sheet
nr. pr. pakke 16/Pk.
Mængde 16/Pk.
Form Rectangle
Temperaturområde (engelsk) -40°F to +302°F
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +150°C
Dimensioner (L x B) 210,1 x 297,2 mm
Længde (engelsk) 11.7 in.
Længde (metrisk) 297.2 mm
Bredde (engelsk) 8.27 in.
Bredde (metrisk) 210.1 mm