Få mere at vide
Texwipe™ Autoklavetiketter Blank Rund Autoklavklæber
Artikelnummer. 31359694 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Bredde (engelsk):
1,5 in,
Artikelnummer. Bredde (engelsk)
31359694 1,5 in,
1 options
Artikelnummer. 31359694 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX515A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4685.00 DKK
    3619.51 DKK / Pakke med 2000
    Spare 1065.49 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Holdbar mat etiket med stærk klæbemiddel, der sikrer, at dataene forbliver klare og intakte under gentagne autoklavsteriliseringscyklusser.
  • Fremstillet af højtydende Teslin™ materiale til renrums- og steriliseringsmærkning.
  • Kompatibel med de fleste konventionelle blæk for fleksible trykmuligheder.
  • Forhindrer udtværing, falmning eller tab af data selv under højtemperaturautoklavering.
  • Matt overflade sikrer klar, læsbar trykning og optimal blækvedhæftning.
  • Permanent lim giver stærk og pålidelig binding på forskellige renrumsoverflader.
  • Ideel til mærkning i laboratorie-, farmaceutiske og sterile produktionsområder.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Klæbende type Permanent
Farve Hvid
Slutte Matte
Format Rul
Materiale Teslin
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Ink Jet
Produkttype Label
Sterilitet Ikke-steril
Latex fri Ja
Form Rund
Dimensioner (L x B) 1,5 x 1,5 tommer (3,8 x 3,8 cm)
Længde (engelsk) 1,5 in,
Bredde (engelsk) 1,5 in,
Bredde (metrisk) 3.8 cm