Få mere at vide
Steris™ Autoklave indikatorbånd
Artikelnummer. 15691934
Skift visning
Dimensioner (L x B):
50 mx 18 mm
50 mx 24 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15691934 50 mx 18 mm Hver
15601944 50 mx 24 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15691934 Leverandør Steris™ Leverandørnr. 0162
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Ændres, når de udsættes for det specifikke steriliseringsmiddel. Ecolab™ Autoklaveindikatortape verificerer eksponeringen for steriliseringsprocessen uden at skulle åbne pakker eller tjekke optegnelser.
  • Bufffarvet, ensfarvet eller med grønne striber
  • Tilgængelige bredder: 24 mm eller 18 mm
  • Længde: 50 m rulle
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Autoklav indikatortape, poleret med grønne striber
Farve Buffet med grønne striber
Produkttype Indikatorbånd
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Steriliseringsprocesser
Mængde 1 rulle
Dimensioner (L x B) 50 mx 18 mm
Længde (metrisk) 50 m
Bredde (metrisk) 18 mm