Få mere at vide
Steris™ 50m Buff Masking Tape
Non-sterile autoclave indicator tape
Brand:  Steris™ 0161
Produktkode 15681934
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Buff color
  • Width: 24 mm
  • Length: 50 m roll
Tekniske data
Tekniske data
50 m x 24mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Steris™ 50m Buff Masking Tape > Plain, 24mm x 50m