Få mere at vide
Bel-Art™ Clavies™ Heat-Resistant Biohazard Autoclave Gloves
Artikelnummer. 11362784
Skift visning
Længde (engelsk) manchet:
5 in.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Længde (engelsk) manchet unitSize
11362784 5 in. Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 11362784 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H132010000
Soft, pliant, cotton terrycloth gloves are ideal for handling hot objects out of the autoclave or oven and protect from temperatures up to 450°F (232°C).
  • Ideal for removing hot objects from an autoclave or oven
  • Heat-resistant up to 450°F (232°C)
  • Replaces hazardous asbestos gloves
  • Extended gauntlet cuff available for additional forearm protection
  • Gloves are not waterproof and should not be used to handle dry ice
  • Machine wash, air dry, or use the Lab-Aire™ II Glove Holder (F18931-0000) to dry on any Lab-Aire™ dryer
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Accelerator gratis Yes
Applikationer Laboratory, Industrial
Belægningsmateriale Uncoated
Farve Orange
Latex fri Yes
Materiale Terrycloth
Produkttype Autoclave Gloves
Størrelse Universal
Stil Full-hand Mitt
Temperatur (engelsk) Max. 450°F
Temperatur (metrisk) Maks 232°C
Til brug med (applikation) Handling Hot Objects
Handske manchet stil Gauntlet
Serie H13201
Længde (engelsk) 13 in.
Længde (engelsk) manchet 5 in.
Længde (metrisk) 33 cm
Længde (metrisk) manchet 13 cm