Få mere at vide
DURAN™ Autoklaveflaske
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 31772839 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31772839 500 mL
31772838 1000 mL
31772840 2000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31772839 Leverandør DURAN™ Leverandørnr. 219944456
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Autoklavflaske og trykprop system for sikker og effektiv dampsterilisering af flydende medie.
  • Flasker støbt af DURAN™ Borosilikatglas 3.3 med fremragende termisk og kemisk modstand.
  • Minimeret sterilitetsrisiko forhindrer forurening ved at minimere manuelle indgreb.
  • Forbedret brugersikkerhed reducerer operatørrisiko ved at fjerne manuelle lukningstrin under håndtering efter autoklaven.
  • Let identifikation, etiketter og farvekodede flaskemærker sikrer klar, organiseret identifikation i laboratoriet.
  • Optimeret plads og ergonomi, slankt design og ergonomiske grebszoner forbedrer pladsudnyttelse og håndteringskomfort (kun 500 og 100 ml flaske).
  • Tidseffektivitet eliminerer manuel opspænding af hætterne, sparer tid og forbedrer effektiviteten i autoklaver.
  • Strømlinet bestilling og lager, tilgængelig i matchede mængder for nemmere bestilling og lagerstyring.
  • Specialdesignet flaskehals passer til selvventilerende autoklavhætte for sikker sterilisering.
  • Push-on naturgummihætte for enkel, sikker og nem forsegling.
  • Autoklavérbar ved 121 °C for pålidelig dampsterilisering, hvor DURAN™ Sealing Cap kan genbruges i op til fem steriliseringscyklusser.
Bemærk venligst:
  • 500 ml og 1000 ml Autoklavflaske og trykprop sælges som 4 flasker og 4 låg. 2000 ml Autoklavflaske og trykprop sælges som 1 flaske og 4 låg.
  • Glas Type I ifølge kravene i den nuværende amerikanske farmakopé USP - 660 - Beholdere - Glas.
Certificering:
  • Glas Type I ifølge kravene i den nuværende amerikanske farmakopé USP <660 > beholdere - Glas.
  • Glas Type I i henhold til kravene i den nuværende europæiske farmakopé EP (3.2.1) Glasbeholdere til farmaceutisk brug.
  • Glas Type I i henhold til kravene i den nuværende japanske farmakopé, JP <7.01 > Test for glasbeholdere til injektioner.
  • Kalibreringsresultaterne for volumetriske instrumenter med dette certifikat refererer til én kalibreringsbatch.
  • Dette batchcertifikat bekræfter, at ASTM klasse A-fejlgrænser, der kræves af USP , er opfyldt. Certifikatet registrerer middelværdien, standardafvigelsen for batchen og udstedelsesdatoen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 17 oz.
Rengøringsprocedure Labvasker-kompatibel
Farve Klar
Dimensioner (L x B x H) 78 x 78 x 191 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 32.5 mm
Til brug med (applikation) Damp-/autoklavsterilisering af vand og medier; Opbevaring af sterile væsker og medier
Inkluderer Flasker og forseglingshætte
Højde (metrisk) med lukning 196 mm
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Maks. Temperatur (metrisk) 500 °C
nr. pr. sag 4
Emballage Fiberboard
Mængde 4 flasker og 4 forseglingslåg
Sterilitet Ikke-steril
Vægt (metrisk) 388 g
Lukningsfarve Grøn
Gradueringer 100 til 500 ml
Halsfinish Tilspidset krimp
Certificeringer/compliance DIN ISO 3585
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Brede
Form Rund
Egnet til formålet Certificeret kvalitet
Højde (metrisk) 191 mm
Produkttype Laboratorieflaske
Lukningsmateriale Naturgummi
Lukkestørrelse 45 mm
Diameter (metrisk) 78 mm
Lukketype Forseglingshætte