Få mere at vide
Microspec™ Autoclave Bags
Artikelnummer. p-7112473
Længde (metrisk):
302 mm
632 mm
633 mm
Ydre emballage:
Taske
Økopak
Mængde:
200
1200
1500
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1500
Pakke med 200
Pakke med 500
Artikelnummer. 15702135
Brand: Microspec™ G1
Designed for contaminated waste disposal in autoclaves or incinerators.
  • Clear bags imprinted with blue biohazard labeling designed for safe disposal
  • Constructed of thick polypropylene
  • Allows for repeated autoclaving
  • Strong side seams for securely holding items
  • Front write-on panel
Tekniske data
Indhold og opbevaring Room Temperature
Autoklaverbar Autoclavable
Farve Clear with Blue Print
Engangs Single-use
Materiale Polypropylene
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (metrisk) 50 μm
Filmbeskrivelse Polypropylene
nr. pr. sag 200
Ydre emballage Økopak
Mængde 1500
Størrelse Small
Tykkelse (engelsk) 2 mil
Længde (metrisk) 302 mm
Bredde (engelsk) 11.89 in.
Bredde (metrisk) 302 mm
Højde (metrisk) 608 mm
Vægt (engelsk) 2.952 lb.
Vægt (metrisk) 2.705 kg
Produkttype Autoclave Bags