Få mere at vide
Microspec™ Autoclave Bags
Længde (metrisk):
302 mm
632 mm
633 mm
Ydre emballage:
Taske
Økopak
Mængde:
200
1200
1500
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1500
Pakke med 200
Pakke med 500
Beskrivelse
- Clear bags imprinted with blue biohazard labeling designed for safe disposal
- Constructed of thick polypropylene
- Allows for repeated autoclaving
- Strong side seams for securely holding items
- Front write-on panel
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Room Temperature |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Farve | Clear with Blue Print |
| Engangs | Single-use |
| Materiale | Polypropylene |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Tykkelse (metrisk) | 50 μm |
| Filmbeskrivelse | Polypropylene |
| nr. pr. sag | 500 |
| Ydre emballage | Økopak |
| Vis mere |