Få mere at vide
Microspec™ Autoclave Bags
Artikelnummer. 15732135
Længde (metrisk):
302 mm
632 mm
633 mm
Ydre emballage:
Taske
Økopak
Mængde:
200
1200
1500
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1500
Pakke med 200
Pakke med 500
Artikelnummer. 15732135
Brand: Microspec™ H5
Designed for contaminated waste disposal in autoclaves or incinerators.
  • Clear bags imprinted with blue biohazard labeling designed for safe disposal
  • Constructed of thick polypropylene
  • Allows for repeated autoclaving
  • Strong side seams for securely holding items
  • Front write-on panel
Tekniske data
Indhold og opbevaring Room Temperature
Autoklaverbar Autoclavable
Farve Clear with Blue Print
Engangs Single-use
Materiale Polypropylene
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (metrisk) 50 μm
Filmbeskrivelse Polypropylene
nr. pr. sag 200
Ydre emballage Økopak
Mængde 200
Størrelse Medium
Tykkelse (engelsk) 2 mil
Længde (metrisk) 632 mm
Bredde (engelsk) 16.26 in.
Bredde (metrisk) 413 mm
Højde (metrisk) 413 mm
Vægt (engelsk) 62.733 lb.
Vægt (metrisk) 28.455 kg
Produkttype Autoclave Bags