Få mere at vide
Invitrogen™ Autoklavérbar affaldsflaske, 4 L
Beskrivelse
Invitrogen Bigfoot Spectral Cell Sorter leverer kraft, ydeevne og fleksibilitet for at hjælpe med at accelerere banebrydende opdagelser. Designet til at effektivisere cellesorteringsarbejdsgangen og forbedre brugeroplevelsen, har Bigfoot-sorteren et væld af cellesorteringsfremskridt, tilbehør og unikke funktioner, der muliggør de mest komplekse multi-parameter sorteringer og opfylder højkapacitetskrav til en bred vifte af applikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 4 L |
| Til brug med (udstyr) | Bigfoot spektralcellesorterer |
| Til brug med (applikation) | Kan bruges i affaldsflaskeposition |
| Mængde | 1 x 4 l |
| Dimensioner | 7,5 x 4 x 11 tommer |
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur |
| Inkluderer | Rød fluidikkapsel |
| Produkttype | Autoklavabel affaldsflaske |
| Produktlinje | Bigfoot spektralcellesorterer |
Må kun benyttes til forskning.