Få mere at vide
Fisherbrand™ Autoklaverbare affaldssække: Trykt
Artikelnummer. 18376503 Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B):
12 x 8 tommer. (30 x 20 cm)
19 x 14 tommer. (48 x 36 cm)
23 x 19 tommer. (58 x 48 cm)
24 x 12 tommer. (61 x 30 cm)
30 x 24 tommer (76 x 61 cm)
35 x 25 tommer. (89 x 64 cm)
36 x 24 tommer. (91 x 61 cm)
38 x 31 tommer. (97 x 79 cm)
48 x 37 tommer. (122 x 94 cm)
Kapacitet (engelsk):
1 til 2 gal.
12 til 14 gal.
13 til 16 gal.
2 til 3 gal.
20 til 30 gal.
3 til 4 gal.
44 gal.
7 til 10 gal.
Farve:
Klar
Rød
Artikelnummer. 18376503
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Trykt stil.
Tasker i trykt stil
  • Maksimal temperatur, 140 °C (285 °F); til brug ved 134 °C (274 °F)
  • 2 mil tyk
  • Leveres med autoklaverbare elastiske dampventilerende lukninger
Overholdelse
Grafik på trykte stilarter er i overensstemmelse med OSHA™ standard 29CFR1910.1030.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 3 til 4 gal.
Certificeringer/compliance OSHA, 29 CFR1910.1030
Lukketype Elastik
Farve Rød
Inkluderer Trykt på engelsk og spansk
Materiale Polypropylen
Temperaturområde (metrisk) 140 °C
Tykkelse (engelsk) 2 mil
Dimensioner (L x B) 19 x 14 tommer. (48 x 36 cm)
Længde (engelsk) 19 tommer
Længde (metrisk) 48 cm
Bredde (engelsk) 14 tommer
Bredde (metrisk) 36 cm