Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Autoklaverbare Tyvek™ propposer med varmeforseglingslukning
Artikelnummer. 17811721 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
12 tommer
Artikelnummer. Længde (engelsk)
17811721 12 tommer
1 options
Artikelnummer. 17811721 Leverandør Keystone Cleanroom Products Leverandørnr. 1212SBSD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17270.00 DKK
    13400.46 DKK / Pakke med 500
    Spare 3869.54 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Disse Tyvek™ properposer vil ikke rive eller punktere. Inkluderer varmepakning og dobbeltsvejsede fabrikspakninger.
Det medicinske Grade 1073B-materiale Tyvek™ har de højeste mikrobielle barriereegenskaber af alle dampsteriliseringskompatible materialer. Disse poser er også kompatible med VHP dekontamineringscyklusser, der ofte anvendes med isolatorteknologi. Vil ikke absorbere eller adsorbere vand.
  • Fremstillet og pakket i et ISO certificeret renrum
  • Dobbeltsvejsede fabriksforseglinger
  • Autoklaverbar ved op til 125 °C
  • Rive- og punkteringsresistent
  • Hydrofobisk
  • Fnugfri
  • Varmepakninger lukkede
  • Integreret dampsteriliseringsindikator
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat (COC)
Lukketype Varmeforsegling
Farve Klar, hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Damp, EtO, Gamma eller VHP sterilisering
Til brug med (udstyr) Pharmaceutical Equipment
Inkluderer Steam Indicator Dot
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Mængde 500 Pk.
Steriliseringsmetode Steam
Temperaturområde (engelsk) <250°F
Temperaturområde (metrisk) <125°C
Dimensioner (L x B) 12 x 12 tommer.
Længde (engelsk) 12 tommer
Bredde (engelsk) 12 tommer
Produkttype Autoklave taske
Længde (metrisk) 30.5 cm
Bredde (metrisk) 30.5 cm