Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Tyvek™ Stopper Bags with Heat Seal Closure
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30308703 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Længde (engelsk):
36 tommer
Artikelnummer. 30308703
Brand: Keystone Cleanroom Products 2436SBSD
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
These Tyvek™ Stopper Bags will not rip or puncture. Includes heat seal closure and double-welded factory seals.
The medical Grade 1073B Tyvek™ material has the highest microbial barrier properties of any steam sterilization compatible materials. These pouches are also compatible with VHP Decontamination cycles commonly used with Isolator technology. Will not absorb or adsorb water.
  • Manufactured and packaged in an ISO certified cleanroom
  • Double Welded Factory Seals
  • Autoclavable at up to 125°C
  • Tear and puncture resistant
  • Hydrophobic
  • Lint-free
  • Heat seals closed
  • Integrated steam sterilization indicator
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance Certificate of Conformance (COC)
Lukketype Heat Seal
Farve Clear, White
Engangs Single-use
Til brug med (applikation) Steam, EtO, Gamma or VHP Sterilization
Materiale Tyvek
Sterilitet Non-sterile
Latex fri Yes
Dimensioner (L x B) 24 x 36 in.
Længde (engelsk) 36 tommer
Længde (metrisk) 91.4 cm
Bredde (engelsk) 24 in.
Bredde (metrisk) 61 cm
Produkttype Autoclave Bag
Vis mere Vis mindre
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato