Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Autoklaverbare Tyvek™ propposer med varmeforseglingslukning
Artikelnummer. 30308651 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
16 tommer
Artikelnummer. Længde (engelsk)
30308651 16 tommer
1 options
Artikelnummer. 30308651 Leverandør Keystone Cleanroom Products Leverandørnr. 2216SBSD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12785.00 DKK
    10904.26 DKK / Pakke med 500
    Spare 1880.74 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Disse Tyvek™ Stopper Bags vil hverken rive eller punktere. Inkluderer varmepakning og dobbeltsvejsede fabrikspakninger.
Det medicinske materiale af klasse 1073B Tyvek™ har de højeste mikrobielle barriereegenskaber af alle materialer kompatible med dampsterilisering. Disse poser er også kompatible med VHP dekontamineringscyklusser, som ofte bruges med isolatorteknologi. Vil ikke absorbere eller adsorbere vand.
  • Fremstillet og pakket i et ISO certificeret renrum
  • Dobbeltsvejsede fabriksforseglinger
  • Autoklaverbar ved op til 125 °C
  • Rive- og punkteringsresistent
  • Hydrofobisk
  • Fnugfri
  • Varmepakninger lukkede
  • Integreret dampsteriliseringsindikator
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat (COC)
Lukketype Varmeforsegling
Farve Klar, hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Damp, EtO, Gamma eller VHP sterilisering
Materiale Tyvek
Sterilitet Ikke-steril
Latex fri Ja
Dimensioner (L x B) 22 x 16 tommer
Længde (engelsk) 16 tommer
Bredde (engelsk) 22 tommer
Produkttype Autoklavpose
Længde (metrisk) 40.1 cm
Bredde (metrisk) 55.9 cm