Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Tyvek™ Breather Bags with Self-Sealing Closure
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30308739 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
6 tommer
8 tommer
9 tommer
10 tommer
11 tommer
12 tommer
13 tommer
14 tommer
15 tommer
17 tommer
18 tommer
20 tommer
22 tommer
24 tommer
26 tommer
28 tommer
30 tommer
32 tommer
34 tommer
35 tommer
Bredde (engelsk):
2 tommer
3 tommer
3,5 tommer
4 tommer
5 tommer
6 tommer
7 tommer
8 tommer
10 tommer
12 tommer
14 tommer
15 tommer
16 tommer
18 tommer
24 tommer
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) Bredde (engelsk)
30308739 35 tommer 24 tommer
30308707 6 tommer 2 tommer
30308682 9 tommer 2 tommer
30308720 6 tommer 3 tommer
30308657 8 tommer 3,5 tommer
30308665 15 tommer 4 tommer
30308692 22 tommer 4 tommer
30308661 10 tommer 5 tommer
30308695 8 tommer 6 tommer
30308708 12 tommer 6 tommer
30308669 28 tommer 6 tommer
30308711 32 tommer 6 tommer
30308738 35 tommer 6 tommer
30308735 13 tommer 7 tommer
30308712 10 tommer 8 tommer
30308654 15 tommer 8 tommer
30308704 18 tommer 8 tommer
30308655 34 tommer 8 tommer
30308677 11 tommer 10 tommer
30308688 20 tommer 10 tommer
30308721 14 tommer 12 tommer
30308722 17 tommer 12 tommer
30308734 24 tommer 14 tommer
30308678 20 tommer 15 tommer
30308689 17 tommer 16 tommer
30308736 26 tommer 16 tommer
30308691 32 tommer 16 tommer
30308696 35 tommer 16 tommer
30308693 22 tommer 18 tommer
30308670 26 tommer 24 tommer
30308667 30 tommer 24 tommer
30308684 8 tommer 3 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Artikelnummer. 30308739 Leverandør Keystone Cleanroom Products Leverandørnr. 02435TWBBSSSD
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
These Tyvek™ Breather Bags will not rip or puncture. Includes self-sealing closure.
The medical grade 1073B Tyvek™ material has the highest microbial barrier properties of any steam sterilization compatible materials. Tyvek is also compatible with VHP Decontamination cycles commonly used with Isolator technology. Will not absorb or adsorb water.
  • Manufactured and packaged in an ISO certified cleanroom
  • Chevron Peel Opening
  • Autoclavable at up to 125°C
  • Tear and puncture resistant
  • Hydrophobic
  • Lint-free
  • Convenient Self-Sealing Closure
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance Certificate of Conformance (COC)
Lukketype Self-seal
Farve Clear, White
Engangs Single-use
Til brug med (applikation) Steam, EtO, Gamma or VHP Sterilization
Materiale Tyvek
Sterilitet Non-sterile
Latex fri Yes
Dimensioner (L x B) 24 x 35 in.
Længde (engelsk) 35 tommer
Bredde (engelsk) 24 tommer
Produkttype Autoclave Bag
Længde (metrisk) 88.9 cm
Bredde (metrisk) 61 cm