Få mere at vide
Buerkle™ Autoklaverbar gennemsigtig silikoneslange
Artikelnummer. p-8003055 Shop alle Bürkle produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
15 mm
16 mm
Samlet længde (metrisk):
25 m
5 m
50 m
Pakningsstørrelse:
1 rulning
25m
5m
OBS: ændret rullelængde!
Artikelnummer. 15802697
Brand: Buerkle™ 88030812
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OBS: ændret rullelængde!
Autoklaverbar gennemsigtig silikoneslange– Meget fleksibel, gennemsigtig slange. God modstandsdygtighed over for svage syrer og baser.
  • Klarhed
  • Temperatur -60° C op til +180° C
  • Autoklaverbar, ethylenoxid
  • Velegnet til mad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 8 mm
Materiale Silikone
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Samlet længde (metrisk) 5 m
Tykkelse (metrisk) 2 mm
Til brug med (applikation) Fødevarer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -60 °C
Slangestørrelse 8 mm ID x 12 mm OD
Vægt (metrisk) 0.3385 kg
Farve Klarhed
Hårdhed 60 (Shore A,± 5)
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 180 °C