Få mere at vide
Buerkle™ Autoklaverbar gennemsigtig silikoneslange
Artikelnummer. 17290634 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
15 mm
16 mm
Samlet længde (metrisk):
5 m
25 m
50 m
Pakningsstørrelse:
1 rulning
25m
5m
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Samlet længde (metrisk) Pakningsstørrelse
17290634 12 mm 25 m -
15802697 12 mm 5 m 5m
17260634 6 mm 25 m -
15812697 5 mm 50 m 25m
17210634 6 mm 5 m -
10453802 15 mm 5 m -
17270634 9 mm 25 m 1 rulning
10154922 16 mm 5 m -
17220634 10 mm 5 m 1 rulning
17280634 10 mm 25 m -
17200644 16 mm 25 m -
15842577 8 mm 25 m 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
OBS: ændret rullelængde!
Artikelnummer. 17290634 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 88810812
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    992.00 DKK
    975.76 DKK / 1 ruller
    Spare 16.24 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Læg i indkøbskurv
Add to basket
OBS: ændret rullelængde!
Autoklaverbar gennemsigtig silikoneslange– Meget fleksibel, gennemsigtig slange. God modstandsdygtighed over for svage syrer og baser.
  • Klarhed
  • Temperatur -60° C op til +180° C
  • Autoklaverbar, ethylenoxid
  • Velegnet til mad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance EU fødevarer
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 8 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Samlet længde (metrisk) 25 m
Tykkelse (metrisk) 2 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -60 °C
Farve Klarhed
Hårdhed 60 (Shore A,± 5)
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 180 °C