Få mere at vide
Buerkle™ Autoklaverbar gennemsigtig silikoneslange
Shop alle Bürkle produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
15 mm
16 mm
Samlet længde (metrisk):
25 m
5 m
50 m
Pakningsstørrelse:
1 rulning
25m
5m
Beskrivelse
- Klarhed
- Temperatur -60° C op til +180° C
- Autoklaverbar, ethylenoxid
- Velegnet til mad
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EU fødevarer |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 25 m |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -60 °C |
| Farve | Klarhed |
| Hårdhed | 60 (Shore A,± 5) |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 180 °C |