Få mere at vide
Buerkle™ Autoklaverbar gennemsigtig silikoneslange
Artikelnummer. 17220634 Shop alle Bürkle produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
15 mm
16 mm
Samlet længde (metrisk):
25 m
5 m
50 m
Pakningsstørrelse:
1 rulning
25m
5m
OBS: ændret rullelængde!
Artikelnummer. 17220634
Brand: Buerkle™ 88030710
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OBS: ændret rullelængde!
Autoklaverbar gennemsigtig silikoneslange– Meget fleksibel, gennemsigtig slange. God modstandsdygtighed over for svage syrer og baser.
  • Klarhed
  • Temperatur -60° C op til +180° C
  • Autoklaverbar, ethylenoxid
  • Velegnet til mad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EU fødevarer
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 7 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 10 mm
Samlet længde (metrisk) 5 m
Tykkelse (metrisk) 1.5 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -60 °C
Farve Klarhed
Hårdhed 60 (Shore A,± 5)
Maksimalt tryk -60 °C
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 180 °C