Få mere at vide
Buerkle™ Gennemsigtigt polyethylenrør
Artikelnummer. 10004622 Shop alle Bürkle produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
4 mm
6 mm
10 mm
12 mm
Samlet længde (metrisk):
10 m
100 m
Pakningsstørrelse:
10m
Tryktallene er maksimumværdier (sprængningstryk) under optimale omgivelsesforhold. Brugeren er ansvarlig for at afgøre enhver egnethed!
Artikelnummer. 10004622
Brand: Buerkle™ 88051216
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tryktallene er maksimumværdier (sprængningstryk) under optimale omgivelsesforhold. Brugeren er ansvarlig for at afgøre enhver egnethed!
Den transparente polyethylen-slange er anerkendt som sikker fysiologisk og er modstandsdygtig over for ikke-oxiderende syrer, kaustiske opløsninger, salte og en række opløsningsmidler.
  • Fremstillet af PE
  • Modstandsdygtig over for (ikke-oxiderende) syrer, kaustiske opløsninger, salte og en række opløsningsmidler
  • Trykbestandig, fleksibel, slagfast, let, modstandsdygtig over for kompression, op til + 80° C deformationsbestandig
  • Klarhed
  • Hårdhed Shore A 80± 3
  • Temperatur -40° C til +95° C
  • Velegnet til mad
  • Fremstillet af PE
  • Modstandsdygtig over for (ikke-oxiderende) syrer, kaustiske opløsninger, salte og en række opløsningsmidler
  • Trykbestandig, fleksibel, slagfast, let, modstandsdygtig over for kompression, op til + 80° C deformationsbestandig
  • Klarhed
  • Hårdhed Shore A 80± 3
  • Temperatur -40° C til +95° C
  • Velegnet til mad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EU fødevarer
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 12 mm
Materiale Polyethylen
Diameter (metrisk) Udvendig 16 mm
Samlet længde (metrisk) 10 m
Tykkelse (metrisk) 2 mm
Til brug med Fødevare
Til brug med (applikation) Velegnet til brug med fødevarer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Modstandsegenskaber Syrefast, Modstandsdygtig over for kaustisk opløsning, Lysbestandig, Trykbestandig, Salt-resistent, Slagfast
Farve Klarhed
Hårdhed 80 (Shore A,± 3)
Fleksibilitet Fleksibel
Maksimalt tryk 7 bar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 95 °C
Produkttype PE rør