Få mere at vide
Buerkle™ Gennemsigtigt polyethylenrør
Shop alle Bürkle produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
3 mm
4 mm
6 mm
Pakningsstørrelse:
100m
Beskrivelse
- Fremstillet af PE
- Modstandsdygtig over for (ikke-oxiderende) syrer, kaustiske opløsninger, salte og en række opløsningsmidler
- Trykbestandig, fleksibel, slagfast, let, modstandsdygtig over for kompression, op til + 80° C deformationsbestandig
- Klarhed
- Hårdhed Shore A 80± 3
- Temperatur -40° C til +95° C
- Velegnet til mad
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EU fødevarer |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3 mm |
| Materiale | Polyethylen |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 5 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 100 m |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Til brug med | Fødevare |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til brug med fødevarer |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Vis mere |