Få mere at vide
Eppendorf™ Autoklaverbart Tip-Tub
Beskrivelse
- Tip-Tub reagensbeholder
- 70 ml
- Autoklaverbart reservoir
- Indeholder 10 reservoirer og 10 låg
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Volumen (metrisk) | 70 ml |
| Til brug med (applikation) | Aspirerende væsker |
| Til brug med (udstyr) | Multi-kanal pipetter |
| Emballagetype | Autoklaverbart reservoir |
| Mængde | Pakke med 10 stk. |