Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Autoklaverbare propskåle
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17851061 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Diameter (engelsk):
11 til 16 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Pakningsstørrelse
17851061 11 til 16 tommer Pakke med 500
1 options
Artikelnummer. 17851061 Leverandør Keystone Cleanroom Products Leverandørnr. BWLNWB20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25260.00 DKK
    21383.69 DKK / Pakke med 500
    Spare 3876.31 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Keystone Cleanroom Products Autoklaverbare propskåle giver et sekundært niveau af beskyttelse under aseptisk præsentation og udstyrsopsætning
  • Forebyg mikrobiel og partikelforurening til kritiske dele, mens opsætningsaktiviteterne for påfyldningslinjen udføres
  • Fremstillet og pakket i et kontrolleret renrumsmiljø
  • Reducerer lønomkostninger
  • Forenkler overensstemmelsen med indpaknings-SOP'er
  • Praktisk pakket: 1 varmeforseglet mærket polypose
  • Dampsteriliseringsindikator - Autoklaverbar op til 135 °C
  • Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat
Lukketype Ingen
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Til brug med (udstyr) Stopskåle
Inkluderer Steam-indikator
Materiale Cellulose
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
nr. pr. sag 500
nr. pr. pakke 1
Størrelse 20 tommer
Steriliseringsmetode Damp
Temperaturområde (metrisk) 121 °C til 135 °C
Diameter (engelsk) 11 til 16 tommer
Produkttype Dække