Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Autoklaverbare propskåle
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Beskrivelse
- Forebyg mikrobiel og partikelforurening til kritiske dele, mens der udføres aktiviteter til opsætning af påfyldningslinjen
- Ideelle beskyttelsesforanstaltninger: Efterladt på plads, mens isolator- eller CRABS-dørene er åbne, og fjernes via isolatorhandskesystemet, efter at dørene er lukket
- Eilminates har brug for at skære materiale og brugen af partikelgenererende autoklavetape
- Fremstillet og pakket i et kontrolleret renrumsmiljø
- Forenkler overensstemmelsen med indpaknings-SOP'er
- Dampsteriliseringsindikator medfølger
- Autoklaverbar op til 135 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat (COC) |
| Lukketype | Ingen |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Dampsterilisering |
| Inkluderer | Dampsteriliseringsindikator |
| Materiale | Cellulose |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Latex fri | Ja |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?