Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Autoklaverbare propskåle
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17758217 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Diameter (engelsk):
12 tommer til 20 tommer.
20 tommer til 26 tommer.
26 tommer til 30 tommer.
30 tommer til 40 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 250
Pakke med 50
Pakke med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) unitSize
17758217 12 tommer til 20 tommer. Pakke med 500
17768217 20 tommer til 26 tommer. Pakke med 250
17778217 26 tommer til 30 tommer. Pakke med 100
17720378 30 tommer til 40 tommer. Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17758217 Leverandør Keystone Cleanroom Products Leverandørnr. BWLNWB24
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Keystone Cleanroom Products Autoklaverbare propskåle giver et sekundært niveau af beskyttelse under aseptisk præsentation og udstyrsopsætning
  • Forebyg mikrobiel og partikelforurening til kritiske dele, mens der udføres aktiviteter til opsætning af påfyldningslinjen
  • Ideelle beskyttelsesforanstaltninger: Efterladt på plads, mens isolator- eller CRABS-dørene er åbne, og fjernes via isolatorhandskesystemet, efter at dørene er lukket
  • Eilminates har brug for at skære materiale og brugen af partikelgenererende autoklavetape
  • Fremstillet og pakket i et kontrolleret renrumsmiljø
  • Forenkler overensstemmelsen med indpaknings-SOP'er
  • Dampsteriliseringsindikator medfølger
  • Autoklaverbar op til 135 °C
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat (COC)
Lukketype Ingen
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Inkluderer Dampsteriliseringsindikator
Materiale Cellulose
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Ydre emballage Varmeforseglet polypose
Mængde 500/Pk.
Diameter (engelsk) 12 tommer til 20 tommer.
Produkttype Dække