Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6,4 mm |
| Materiale | Silicone |
| Samlet længde (metrisk) | 7.62 m |
| Til brug med | For low, ultra-low and medium flow pumps |
| Til brug med (applikation) | For food, pharmaceuticals and other critical solutions |