Få mere at vide
Invitrogen™ Autoklavbar skedeflaske, 4 L
Artikelnummer. 30485016
Skift visning
Mængde:
1 x 4 l
Artikelnummer. Mængde
30485016 1 x 4 l
1 options
Artikelnummer. 30485016 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PL00403
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Bigfoot Cell Sorter er designet til at strømline cellesorteringsarbejdsgangen og forbedre brugeroplevelsen. Den har et væld af fremskridt inden for cellesortering, tilbehør og unikke funktioner, der muliggør de mest komplekse multi-parameter sorteringer og opfylder højkapacitetskrav til en bred vifte af anvendelser.
Invitrogen Bigfoot Spectral Cell Sorter leverer kraft, ydeevne og fleksibilitet for at hjælpe med at accelerere banebrydende opdagelser. Designet til at effektivisere cellesorteringsarbejdsgangen og forbedre brugeroplevelsen, har Bigfoot-sorteren et væld af cellesorteringsfremskridt, tilbehør og unikke funktioner, der muliggør de mest komplekse multi-parameter sorteringer og opfylder højkapacitetskrav til en bred vifte af applikationer.
Invitrogen Bigfoot Spectral Cell Sorter tilbyder et komplet sortiment af tilbehørsprodukter til kontinuerlig udvidelse af instrumentet, herunder udskiftelige dysespidser, temperaturkontrollerede prøveind- og sorteringsadaptere samt flasker og låg til bulkvæske.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 4 L
Til brug med (udstyr) Bigfoot spektralcellesorterer
Til brug med (applikation) Kan bruges i kapselflaskeposition
Mængde 1 x 4 l
Dimensioner 7,5 x 4 x 11 tommer
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Inkluderer Hvid fluidikkapsel
Produkttype Autoklavabel skedeflaske
Produktlinje Bigfoot spektralcellesorterer
Må kun benyttes til forskning.