Få mere at vide
Cole-Parmer™ Bulkhead Compression Union, PVDF
:
For 1/4 in. OD tubing
Beskrivelse
- Very good chemical resistance.
- Rated to 220psi at 77°F (25°C).
- Usable from 32 to 212°F (0 to 100°C).
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Materiale | PVDF |
| Til brug med | 1/4 in. OD tubing |
| Emballagemængde | 1 Each |
| Port størrelse | 7/32 in. orifice; 2-9/32 x 5/8 in. |
| Steriliseringsmetode | Autoclave or Ethylene Oxide |