Få mere at vide
Masterflex™ Lige forbindelse af polypropylen med modhager
Artikelnummer. p-8000940
Til brug med:
1/16 tommer slange ID
1/8'' slange ID
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 12418700
Brand: Masterflex™ 0636511
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse økonomiske lige modhager forbinder nemt væskebaner i laboratoriet uden brug af værktøj.
  • Ideel til lavtryksapplikationer, typisk op til 30 psi (2 bar)
  • Kemisk resistens
  • Sæt den fleksible slange eller slange på modhagen for at skabe en sikker forsegling
  • Ingen utætheder, flowbegrænsninger eller dyr nedetid
  • Sterilisering gennem atuoklavering eller ethylenoxid (ETO)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Til brug med 1/16 tommer slange ID
Emballagemængde 25/Pk.
Port størrelse 1/32 tommer åbning; 25/32 x 1/4 in.
Steriliseringsmetode Autoklav eller ethylenoxid
Form Lige
Inkluderer Lige stik
Farve Klar
Maksimalt tryk 30 psi (2 bar)
Produkttype Fitting med modhager