Få mere at vide
Masterflex™ Lige forbindelse af polypropylen med modhager
Artikelnummer. 12459570 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Til brug med:
1/16 tommer slange ID
1/8'' slange ID
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med Pakningsstørrelse
12459570 1/8'' slange ID Pakke med 25
12418700 1/16 tommer slange ID Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12459570 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0636522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    373.00 DKK
    333.09 DKK / Pakke med 25
    Spare 39.91 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Disse økonomiske lige modhager forbinder nemt væskebaner i laboratoriet uden brug af værktøj.
  • Ideel til lavtryksapplikationer, typisk op til 30 psi (2 bar)
  • Kemisk resistens
  • Sæt den fleksible slange eller slange på modhagen for at skabe en sikker forsegling
  • Ingen utætheder, flowbegrænsninger eller dyr nedetid
  • Sterilisering gennem atuoklavering eller ethylenoxid (ETO)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Til brug med 1/8'' slange ID
Emballagemængde 25/Pk.
Port størrelse 1/16 tommer åbning; 27/32 x 13/32 tommer.
Steriliseringsmetode Autoklav eller ethylenoxid
Form Lige
Inkluderer Lige stik
Farve Klar
Maksimalt tryk 30 psi (2 bar)
Produkttype Fitting med modhager