Få mere at vide
Brand™ Autoklaverbare polypropylen-centrifugerør med kant
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
30 mL
48 mL
110 mL
Længde (metrisk):
100 mm
120 mm
Diameter (metrisk):
16 mm
20 mm
30 mm
40 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 25
Pakke med 250
Pakke med 50
Beskrivelse
- Fremstillet af polypropylen
- Tåler RCF op til 4500
- Autoklaverbar til 121 &grader;C
- Afrundet bund
- Lukke medfølger ikke
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Materiale | Polypropylen |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar (121 °C) |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Bund form | Rund |
| Lukning inkluderet | Nej |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Produkttype | Centrifugerør |
| Maks. RCF | 4500 x g |