Få mere at vide
BRAND™ Autoklaverbare bortskaffelsesposer
Artikelnummer. 10717091 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Materiale:
Polyamid
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
10717091 Polypropylen Pakke med 100
10058780 Polyamid Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10717091 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 759705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    319.22 DKK
    127.61 DKK / Pakke med 100
    Spare 191.61 DKK
    60% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen eller polyamid. BRAND™ Autoklaverbare bortskaffelsesposer er til opsamling af engangsartikler efter brug. Polypropylenposer kan autoklaveres ved 121 °C. Polyamidposer kan autoklaveres ved °134 C eller kan steriliseres med varmluft ved 180 °C
Til indsamling af engangsartikler efter brug. Forsigtighed! Risiko for skade: Læg aldrig skarpe genstande såsom nåle i plastikposer.
  • Poser skal være åbne under sterilisering.
  • Polypropylenposer, der kan autoklaveres ved 121 °C
  • Polyamidposer autoklaverbare ved 134 °C eller kan steriliseres med varmluft ved 180 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 300 mm
Bredde (metrisk) 200 mm
Til brug med (applikation) Autoklavering af genstande til bortskaffelse