Få mere at vide
ratiolab™ Autoklaverbare polypropylenposer
Dimensioner (L x B):
300 x 500 mm
800 x 600 mm
1100 x 700 mm
Kapacitet (metrisk):
6 l
32 l
72 l
Beskrivelse
- Med BIOHAZARD-advarsel Instruktion og steriliseringsindikatorplaster
- Sikkerhedsaftryk på tysk, engelsk, fransk og spansk
- Rektangel hvidt indikatorfelt bliver mørkt, når det autoklaveres
- Ved autoklavering må posen ikke lukkes helt
- Autoklaverbar ved 134 °C i 20 min.
- Tolerance:± 5 %
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 1,6 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 6 l |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Bortskaffelse af affald |
| Inkluderer | Taske med indikatormærke |
| Materiale | Polypropylen |
| Tykkelse (metrisk) | 50μ m |
| Mængde | 500 Poser/Pk. |
| Tykkelse (engelsk) | 2 mil |
| Vis mere |