Få mere at vide
ratiolab™ Autoklaverbare polypropylenposer
Artikelnummer. 15526939
Skift visning
Dimensioner (L x B):
300 x 500 mm
800 x 600 mm
1100 x 700 mm
Kapacitet (metrisk):
6 l
32 l
72 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Kapacitet (metrisk)
15526939 1100 x 700 mm 72 l
13511030 300 x 500 mm 6 l
15518713 800 x 600 mm 32 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15526939 Leverandør ratiolab™ Leverandørnr. 7002300
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne autoklaverbare engangsaffaldspose er til sterilisering og bortskaffelse af farligt og forurenet laboratorieudstyr.
  • Med BIOHAZARD-advarsel Instruktion og steriliseringsindikatorplaster
  • Sikkerhedsaftryk på tysk, engelsk, fransk og spansk
  • Rektangel hvidt indikatorfelt bliver mørkt, når det autoklaveres
  • Ved autoklavering må posen ikke lukkes helt
  • Autoklaverbar ved 134 °C i 20 min.
  • Tolerance:± 5 %
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Bortskaffelse af affald
Inkluderer Taske med indikatormærke
Materiale Polypropylen
Mængde 350 Poser/Pk.
Tykkelse (engelsk) 2 mil
Dimensioner (L x B) 1100 x 700 mm
Længde (engelsk) 43,3 tommer.
Bredde (engelsk) 27,6''
Produkttype Biohazard bortskaffelsespose
Kapacitet (engelsk) 19 gal.
Kapacitet (metrisk) 72 l
Længde (metrisk) 1100 mm
Bredde (metrisk) 700 mm
Tykkelse (metrisk) 50μ m