Få mere at vide
ratiolab™ Autoklaverbare polypropylenposer
Beskrivelse
- Med BIOHAZARD-advarsel Instruktion og steriliseringsindikatorplaster
- Sikkerhedsaftryk på tysk, engelsk, fransk og spansk
- Rektangel hvidt indikatorfelt bliver mørkt, når det autoklaveres
- Ved autoklavering må posen ikke lukkes helt
- Autoklaverbar ved 134 °C i 20 min.
- Tolerance:± 5 %
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Bortskaffelse af affald |
| Inkluderer | Taske med indikatormærke |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 500 Poser/Pk. |
| Tykkelse (engelsk) | 2 mil |
| Dimensioner (L x B) | 300 x 500 mm |
| Længde (engelsk) | 19,7 tommer |
| Bredde (engelsk) | 11,8 tommer |
| Vis mere |