Få mere at vide
Masterflex™ Celcon™ Skralderørklemmer
Artikelnummer. 11752703
Til brug med (udstyr):
Til op til 1/2'' slange
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 11752703
Brand: Masterflex™ 0683300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse holdbare plastikklemmer med fleksible slanger. Masterflex™ Celcon™ Ratchet Tubing Clamps vil ikke ruste, korrodere eller forvrænge.
12-positions skraldekontrol justerer fra fuld flow til fuldstændig lukning. Autoklaverbar.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Mængde 25/Pk.
Type Rørklemme
Til brug med (udstyr) Til op til 1/2'' slange