Få mere at vide
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ PFA Union Connector Kompression Fitting
Til brug med:
1/4 tommer rør yderdiameter
1/8 tommer rør yderdiameter
3/8 tommer rør yderdiameter
4 mm rør OD
6 mm rør OD
Form:
Albue
Lige
T-form
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fås i lige, T , og albueformer for uovertruffen alsidighed
- Forsynet med en møtrik, der komprimerer stive rør mod fittingkroppen til højtryksapplikationer
- Fremragende til brug med slanger fremstillet af fluorpolymerer, anden stiv plast og metaller
- Saml fittingen til slangen ved at skubbe slangen gennem en tætningsring og bruge møtrikken til at presse ned for at danne en sikker tætning
- Sterilisering gennem autoklavering eller ethylenoxid (ETO)
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | PFA |
| Til brug med | 4 mm rør OD |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Steriliseringsmetode | Autoklav eller ethylenoxid |
| Form | Lige |
| Produkttype | Kompressionsfitting |