Få mere at vide
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ PFA Union Connector Kompression Fitting
Artikelnummer. 11745788
Til brug med:
1/4 tommer rør yderdiameter
1/8 tommer rør yderdiameter
3/8 tommer rør yderdiameter
4 mm rør OD
6 mm rør OD
Form:
Albue
Lige
T-form
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11745788
Brand: Cole-Parmer™ 3132030
Kompressionsfittings er et glimrende valg til at forbinde stive rørsystemer, der er i stand til at modstå højere tryk end modhager.
  • Available in straight, "T", and elbow shapes for unmatched versatility
  • Provided with a nut that compresses rigid tubing against the fitting body for high-pressure applications
  • Excellent for use with tubing manufactured from fluoropolymers, other rigid plastics and metals
  • Assemble the fitting to the tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal
  • Sterilization through autoclaving or ethylene oxide (ETO)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Materiale PFA
Til brug med 1/4 tommer rør yderdiameter
Emballagemængde 1 Each
Steriliseringsmetode Autoclave or Ethylene Oxide
Form T-form
Produkttype Compression Fitting