Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Autoklaverbare muffebetræk
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7182430 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Diameter (engelsk):
1 tommer til 1,75 tommer.
1,75 tommer til 2,5 tommer.
2,5 tommer til 4 tommer.
3,5 tommer til 4,75 tommer.
4 tommer til 5,5 tommer.
5,5 tommer til 8 tommer.
8 tommer til 12 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
Artikelnummer. 17748427
Brand: Keystone Cleanroom Products MFNWB04
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Keystone Cleanroom Products Autoklaverbare muffebetræk lavet af Heavy-Duty BHD, til steriliseringsprocesser
  • Autoklaverbare BHD-minimuffer er et praktisk middel til at dække kolber, bægerglas, beholdere, medieflasker, ventiler, rør og slanger
  • Lukninger kan bruges til at forhindre støv og andre partikler i at trænge ind i åbninger af enhver størrelse
  • Kan bruges under sterilisering for at reducere tidskrævende indpakning
  • Åndbar, samtidig med at den giver en acceptabel barriere efter sterilisering
  • Anvender en latexfri, gummielastisk lukning for at skabe en positiv tætning omkring alle åbninger
  • Forarbejdet og pakket ind ISO 6 og 8 produktionsområder for renrum
  • Autoklaverbar op til 135 °C
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat (COC)
Lukketype Ingen
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Materiale Cellulose
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Ydre emballage Varmeforseglet, Easy Tear Poly Bag
Mængde 1000/Pk.
Størrelse 4''
Diameter (engelsk) 1 tommer til 1,75 tommer.
Produkttype Dække