Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Autoklaverbare muffebetræk
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17748427 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Diameter (engelsk):
1 tommer til 1,75 tommer.
1,75 tommer til 2,5 tommer.
2,5 tommer til 4 tommer.
3,5 tommer til 4,75 tommer.
4 tommer til 5,5 tommer.
5,5 tommer til 8 tommer.
8 tommer til 12 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) unitSize
17748427 1 tommer til 1,75 tommer. Pakke med 1000
17758427 1,75 tommer til 2,5 tommer. Pakke med 1000
17768427 2,5 tommer til 4 tommer. Pakke med 1000
17778427 3,5 tommer til 4,75 tommer. Pakke med 1000
17788427 4 tommer til 5,5 tommer. Pakke med 1000
17798427 5,5 tommer til 8 tommer. Pakke med 1000
17708437 8 tommer til 12 tommer. Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17748427 Leverandør Keystone Cleanroom Products Leverandørnr. MFNWB04
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Keystone Cleanroom Products Autoklaverbare muffebetræk lavet af Heavy-Duty BHD, til steriliseringsprocesser
  • Autoklaverbare BHD-minimuffer er et praktisk middel til at dække kolber, bægerglas, beholdere, medieflasker, ventiler, rør og slanger
  • Lukninger kan bruges til at forhindre støv og andre partikler i at trænge ind i åbninger af enhver størrelse
  • Kan bruges under sterilisering for at reducere tidskrævende indpakning
  • Åndbar, samtidig med at den giver en acceptabel barriere efter sterilisering
  • Anvender en latexfri, gummielastisk lukning for at skabe en positiv tætning omkring alle åbninger
  • Forarbejdet og pakket ind ISO 6 og 8 produktionsområder for renrum
  • Autoklaverbar op til 135 °C
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat (COC)
Lukketype Ingen
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Materiale Cellulose
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Ydre emballage Varmeforseglet, Easy Tear Poly Bag
Mængde 1000/Pk.
Størrelse 4''
Diameter (engelsk) 1 tommer til 1,75 tommer.
Produkttype Dække