Få mere at vide
ratiolab™ Autoklaverbar forurenet Labware Tasker
Artikelnummer. 16621612
Skift visning
Dimensioner (L x B):
290 x 210 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
16621612 290 x 210 mm
1 options
Artikelnummer. 16621612 Leverandør ratiolab™ Leverandørnr. 7002110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1260.00 DKK
    850.05 DKK / Pakke med 1000
    Spare 409.95 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Karakteristiske røde autoklaverbare poser til nem identifikation, til bortskaffelse af forurenet laboratorieudstyr.
  • Med BIOHAZARD-advarselsinstruktion og steriliseringsindikatorplaster
  • Sikkerhedsaftryk på tysk, engelsk, fransk og spansk
  • Rektangel hvidt indikatorfelt bliver mørkt, når det autoklaveres
  • Ved autoklavering må posen ikke lukkes helt
  • Autoklaverbar ved 121 °C i 20 min.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Rød
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Bortskaffelse af affald
Materiale Polyethylen
Mængde 100 plader/æske, 10 æsker/pk.
Dimensioner (L x B) 290 x 210 mm
Produkttype Biohazard bortskaffelsespose
Kapacitet (engelsk) 0,4 gal.
Kapacitet (metrisk) 1.5 L
Tykkelse (metrisk) 20 μm