Få mere at vide
Abeba™ Autoklaverbare træsko 9620
Artikelnummer. 15663268
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Artikelnummer. 15663268
Brand: Abeba™ 9620/45
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Antistatisk og autoklaverbar ved 121 °C. Høj skridsikkerhed.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Autoklaverbart, steriliserbart specialmateriale
  • Grøn
  • Antistatisk
  • Hælrem foldbar, justerbar
  • DOBBELT STØRRELSER, brug venligst lige størrelse, når du afgiver din ordre (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Farve Grøn
Størrelse 45
Stil 9620